Chcete se opět přihlásit?
Anti-P2RX7/P2X7 receptor Goat Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: P2RX7/P2X7 receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 ug 100 µG PIEAPA519165 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu P2X7
Název antigenu Purinergic Receptor P2X, Ligand-gated Ion channel 7
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Goat
Isotyp IgG
Western Blot Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu P2X7 receptor, MGC20089, P2Z receptor, P2RX7, purinergic receptor P2X7, ligand-gated ion channel, P2X7, 7, P2X purinoceptor 7, purinergic receptor P2X, ATP receptor
Gene ID 5027
Koncentrace 0.5 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide sequence (YETNKVTRIQSMNY) corresponding to the N-terminus amino acids of P2RX7
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Storage Buffer TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Brand name Invitrogen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství