Chcete se opět přihlásit?
Anti-CANX Goat Polyclonal Antibody
Dodavatel: Thermo Scientific
This antibody is predicted to react with bovine, canine, porcine and rat based on sequence homology. This gene encodes a member of the calnexin family of molecular chaperones. The encoded protein is a calcium-binding, endoplasmic reticulum -associated protein that interacts transiently with newly synthesized N-linked glycoproteins, facilitating protein folding and assembly. It may also play a central role in the quality control of protein folding by retaining incorrectly folded protein subunits within the ER for degradation. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described.
ELISA: 1-2 µg/ml, Immunohistochemistry: 3-6 µg/ml, Western Blot: 0.3-1 ug/ml
Type: Primary
Antigen: CANX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG PIEAPA519169 Blocked
Blocked Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu CANX
Název antigenu Calnexin
Reaktivita Human, Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Goat
Isotyp IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88, P90, FLJ26570, CANX, IP90, calnexin, CNX
Gene ID 12330, 821
Koncentrace 0.5 mg/ml
Imunogen Synthetic peptide sequence (SKTPELNLDQFHDKT) corresponding to the internal amino acids of CANX
Čištění Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Storage Buffer TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transportní teplota Ice
Název značky Invitrogen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství