Chcete se opět přihlásit?
Sheep Anti-Human IgG (H+L) Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Secondary Sheep Anti-IgG (H&L) Reacts with Human
Recommended Dilutions: ELISA: 1:150000; Western Blot: 1:5000 - 1:20000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
2 mg 2 mg ROCK609-6102
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu IgG (H+L)
Název antigenu IgG (H+L)
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Secondary
Hostitel Sheep
Isotyp none
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
Imunofluorescence Yes
Posun gelu Yes
Průtoková cytometrie Yes
ChIP Yes
Neutralizace Yes
Koncentrace 2,4 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Formát Antibody fraction
Křížová adsorbce non
Imunogen Human IgG whole molecule
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Forma Liquid (sterile filtered)
Skladovací pufr 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 0,02 M Potassium Phosphate, Immunoglobulin and Protease free
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství