Chcete se opět přihlásit?
Goat Anti-Mouse IgA/IgG/IgM Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgA/IgG/IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Popis Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
0 1 mg 1 mg ROCK610-100-430
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu IgA/IgG/IgM
Název antigenu IgA/IgG/IgM
Reaktivita Mouse
Spojení TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Secondary
Hostitel Goat
Isotyp none
Imunofluorescence Yes
Koncentrace 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Formát Antibody fraction
Křížová adsorbce bovhorhum
Imunogen Mouse IgG IgA and IgM whole molecule
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Forma Lyophilized
Skladovací pufr 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství