Chcete se opět přihlásit?
Goat Anti-Mouse IgA/IgG/IgM Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Secondary Goat Anti-IgG IgA IgM Reacts with Mouse
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:10000; Western Blot: 1:500 - 1:2500; Immunochemistry: 1:200 - 1:1000;
Do not freeze!
Type: Secondary
Antigen: IgA/IgG/IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Goat
Isotype: IgA
Reactivity: Mouse
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
1 mg 1 mg ROCK610-105-130
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu IgA/IgG/IgM
Název antigenu IgA/IgG/IgM
Reaktivita Mouse
Spojení AP (Alkaline Phosphatase)
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Secondary
Hostitel Goat
Isotyp none
Western Blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
Posun gelu Yes
Průtoková cytometrie Yes
ChIP Yes
Neutralizace Yes
Koncentrace 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Formát Antibody fraction
Křížová adsorbce non
Imunogen Mouse IgG IgA and IgM whole molecule
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Forma Liquid (sterile filtered)
Storage Buffer 0,05 M Tris Chloride, 0,15M Sodium Chloride, 0,001M Magnesium Chloride, 0,0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol
Storage temperature Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství