Chcete se opět přihlásit?
Goat Anti-Mouse IgG/IgM (H+L) Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG/IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Popis Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
0 1 mg 1 mg ROCK610-109-115
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu IgG/IgM (H+L)
Název antigenu IgG/IgM (H+L)
Reaktivita Mouse
Spojení Texas Red®
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Secondary
Hostitel Goat
Isotyp none
Imunofluorescence Yes
Koncentrace 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Formát Antibody fraction
Křížová adsorbce bovhorhum
Imunogen Mouse IgG and IgM whole molecules
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Forma Lyophilized
Skladovací pufr 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství