Chcete se opět přihlásit?
Goat Anti-Mouse IgG (H+L) Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Suitable for immunomicroscopy and flow cytometry or FACS analysis as well as other antibody based fluorescent assays requiring lot-to-lot consistency.
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
2 mg 2 mg ROCK610-1902
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu IgG (H+L)
Název antigenu IgG (H+L)
Reaktivita Mouse
Spojení Texas Red®
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Secondary
Hostitel Goat
Isotyp none
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
Imunofluorescence Yes
Posun gelu Yes
Průtoková cytometrie Yes
ChIP Yes
Neutralizace Yes
Koncentrace 2,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Formát Antibody fraction
Křížová adsorbce non
Imunogen Mouse IgG whole molecule
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Forma Lyophilized
Skladovací pufr 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství