Chcete se opět přihlásit?
Goat Anti-Mouse IgM µ Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500; Other Dilution: FLOW CYTOMETRY 1:500 - 1:2500
Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope: µ-chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
2 mg 2 mg ROCK610-1907
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu IgM µ
Název antigenu IgM µ
Reaktivita Mouse
Spojení Texas Red®
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Secondary
Hostitel Goat
Isotyp none
Imunofluorescence Yes
Koncentrace 2,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Křížová adsorbce non
Imunogen Mouse IgM mu heavy chain
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Skladovací pufr 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide", Immunoglobulin and Protease free
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství