Chcete se opět přihlásit?
Rabbit Anti-Mouse IgG F(ab')2 Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Secondary Rabbit Anti-IgG F(ab')2 Reacts with Mouse
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope: F(ab')2
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
2 mg 2 mg ROCK610-4204
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu IgG F(ab')2
Název antigenu IgG F(ab')2
Reaktivita Mouse
Spojení FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Secondary
Hostitel Rabbit
Isotyp none
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
Imunofluorescence Yes
Posun gelu Yes
Průtoková cytometrie Yes
ChIP Yes
Neutralizace Yes
Koncentrace 2,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Formát Antibody fraction
Křížová adsorbce non
Imunogen Mouse IgG F(ab')2 fragment
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Forma Lyophilized
Skladovací pufr 0,01 M Sodium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Thimerosal, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství