Chcete se opět přihlásit?
Rabbit Anti-Mouse IgG1 Polyclonal Antibody (Peroxidase)
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Secondary Rabbit Anti- IgG1 Reacts with Mouse
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:200,000; Western Blot: 1:2000 - 1:20000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2500;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Do not add Sodium Azide!
Type: Secondary
Antigen: IgG1 γ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
1 mg 1 mg ROCK610-4340
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu IgG1
Název antigenu IgG1
Reaktivita Mouse
Spojení Peroxidase
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Secondary
Hostitel Rabbit
Isotyp none
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
Posun gelu Yes
Průtoková cytometrie Yes
ChIP Yes
Neutralizace Yes
Koncentrace 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Formát Antibody fraction
Křížová adsorbce non
Imunogen Mouse IgG1 heavy chain
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Forma Lyophilized
Skladovací pufr 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Gentamicin Sulfate. 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství