Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-EPB41L5 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: EPB41L5 (erythrocyte membrane protein band 4.1 like 5)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
200 µl 200 µl USBI035106-PE
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu EPB41L5
Název antigenu Erythrocyte membrane protein band 4.1 like 5
Reaktivita Human
Spojení PE (Phycoerythrin)
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Počet aminokyselin 354 to 383
Epitop internal
Čištění purified by Protein A chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr PBS, pH 7,2
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství