Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-EPDR1 Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))

Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: EPDR1 (ependymin related 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human




 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
200 µl 200 µl USBI035111-AP
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu EPDR1
Název antigenu ependymin related 1
Reaktivita Human
Spojení AP (Alkaline Phosphatase)
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Počet aminokyselin 132 to 161
Epitop internal
Čištění purified by Protein A chromatography
Form liquid
Skladovací pufr PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
 

A new look and a renewed commitment

Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.

Learn More Start Shopping