|
OBJEDNÁVKA
Produktová specifikace
Symbol antigenu | EPDR1 |
Název antigenu | ependymin related 1 |
Reaktivita | Human |
Spojení | APC (Allophycocyanin) |
Klonovalita | Polyclonal |
Druh protilátky | Primary |
Hostitel | Rabbit |
Isotyp | IgG |
Western blot | Yes |
ELISA | Yes |
Počet aminokyselin | 132 to 161 |
Epitop | internal |
Čištění | purified by Protein A chromatography |
Forma | liquid |
Skladovací pufr | PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide |
Skladovací teplota | Cool |
Transportní teplota | Ice |