Chcete se opět přihlásit?
Anti-WNT8B Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: WNT8B (wingless-type MMTV integration site family, member 8B)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
200 µl 200 µl USBI043894-FITC
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu WNT8B
Název antigenu wingless-type MMTV integration site family, member 8B
Reaktivita Human
Spojení FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Počet aminokyselin 322 to 351
Epitop C-terminal
Čištění purified by Protein A chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Testované aplikace Fluoresence ELISA
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství