Chcete se opět přihlásit?
Anti-SORCS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D7]
Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 0.1ng/ml
Type: Primary
Antigen: SORCS2 (sortilin-related VPS10 domain containing receptor 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 1D7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG USBI133704
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SORCS2
Název antigenu sortilin-related VPS10 domain containing receptor 2
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 1D7
Hostitel Mouse
Isotyp IgG2a kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Počet aminokyselin 802 to 901
Čištění purified by Protein A chromatography
Sekvence VLRVLDQFQVMPLQFSKELDAYNPNTPEWREDVGLVVTRLLSKETSVPQELLVTVVKPGLPTLADLYVLLPPPRPTRKRSLSSDKRLAAIQQVLNAQKI
Forma liquid
Skladovací pufr PBS, pH 7,2.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství