Chcete se opět přihlásit?
Anti-SOX12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C4]
Dodavatel: US Biological
Type: Primary
Antigen: SOX12 (SRY (sex determining region Y)-box 12)
Clonality: monoclonal
Clone: 2C4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG USBI133714
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SOX12
Název antigenu SRY (sex determining region Y)-box 12
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 2C4
Hostitel Mouse
Isotype IgG2b kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Počet aminokyselin 252 to 314
Čištění purified by Protein A chromatography
Sekvence LGFLSRLPPGPAGLDCSALDRDPDLQPPSGTSHFEFPDYCTPEVTEMIAGDWRPSSIADLVF*
Form liquid
Skladovací pufr PBS, pH 7,2.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT