Chcete se opět přihlásit?
Anti-SP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A5]
Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 μg/ml; Immunochemistry: 1 μg/ml
Type: Primary
Antigen: SP1 (Sp1 transcription factor)
Clonality: monoclonal
Clone: 1A5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG USBI133731
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SP1
Název antigenu Sp1 transcription factor
Reaktivita Human, Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 1A5
Hostitel Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunofluorescence Yes
Počet aminokyselin 89 to 199
Čištění purified by Protein A chromatography
Sekvence GTGELDLTATQLSQGANGWQIISSSSGATPTSKEQSGSSTNGSNGSESSKNRTVSGGQYVVAAAPNLQNQQVLTGLPGVMPNIQYQVIPQFQTVDGQQLQFAATGAQVQQ*
Forma liquid
Skladovací pufr PBS, pH 7,2.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství