Chcete se opět přihlásit?
Anti-SPA17 Mouse Polyclonal Antibody
Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 μg/ml; Immunochemistry: 3μg/ml
Type: Primary
Antigen: SPA17 (sperm autoantigenic protein 17)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG USBI133738
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SPA17
Název antigenu sperm autoantigenic Protein 17
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Mouse
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunofluorescence Yes
Počet aminokyselin 1 to 151
Čištění purified by Protein A chromatography
Sekvence MSIPFSNTHYRIPQGFGNLLEGLTREILREQPDNIPAFAAAYFESLLEKREKTNFDPAEWGSKVEDRFYNNHAFEEQEPPEKSDPKQEESQISGKEEETSVTILDSSEEDKEKEEVAAVKIQAAFRGHIAREEAKKMKTNSLQNEEKEENK
Forma liquid
Skladovací pufr PBS, pH 7,2.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství