Chcete se opět přihlásit?
Anti-SPAST Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A12]
Dodavatel: US Biological
Type: Primary
Antigen: SPAST (spastin)
Clonality: monoclonal
Clone: 3A12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG USBI133749
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SPAST
Název antigenu spastin
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 3A12
Hostitel Mouse
Isotyp IgG2b kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Počet aminokyselin 200 to 305
Čištění purified by Protein A chromatography
Sekvence PVLPFSKSQTDVYNDSTNLACRNGHLQSESGAVPKRKDPLTHTSNSLPRSKTVMKTGSAGLSGHHRAPSYSGLSMVSGVKQGSGPAPTTHKGTPKTNRTNKPSTP
Form liquid
Skladovací pufr PBS, pH 7,2.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping