Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-ENSA Chicken polyclonal antibody unconjugated

Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000

Type: Primary
Antigen: ENSA (endosulfine alpha)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG USBIE2291-86
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu ENSA
Název antigenu endosulfine alpha
Reaktivita Human, Mouse, Rat
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Chicken
Isotyp IgY
Western blot Yes
ELISA Yes
Počet aminokyselin 1 to 121
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr PBS, pH 7,2, 0,02% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství