Chcete se opět přihlásit?
Anti-Endothelial Cell Antigen, Rat Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: HIS-52 (RECA-1)]
Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:40
Type: Primary
Antigen: Endothelial Cell Antigen, Rat
Clonality: monoclonal
Clone: HIS-52 (RECA-1)
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
1 ml 1 ml USBIE2291-90B
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Název antigenu Endothelial Cell Antigen, Rat
Reaktivita Rat
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon HIS-52 (RECA-1)
Hostitel Mouse
Isotyp IgG1
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Průtoková cytometrie Yes
Formát Supernatant
Forma liquid
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství