Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-Endothelial Cells Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 5F285]

Dodavatel: US Biological
Type: Primary
Antigen: Endothelial Cells
Clonality: monoclonal
Clone: 5F285
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Goat, Human, Pig, Rabbit



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
1 ml 1 ml USBIE2291-91
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Název antigenu Endothelial Cells
Reaktivita Pig, Human, Goat, Rabbit
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 5F285
Hostitel Mouse
Isotyp IgG2a
Imunochemie Yes
Formát Cell Culture supernatant
Forma liquid
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství