Chcete se opět přihlásit?
Anti-Endothelium Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 3H2083]
Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50-1:100;
Type: Primary
Antigen: Endothelium
Clonality: monoclonal
Clone: 3H2083
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG USBIE2292-01R
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Název antigenu Endothelium
Reaktivita Rat
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 3H2083
Hostitel Mouse
Isotyp IgG1
Imunoprecipitace Yes
Průtoková cytometrie Yes
Koncentrace ~1 mg/ml
Čištění purified by Protein G chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr PBS, pH 7,4, 0,09% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství