Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-Endothelium Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: EN4]

Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:20-1:100

Type: Primary
Antigen: Endothelium
Clonality: monoclonal
Clone: EN4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
250 µl 250 µl USBIE2292-02A
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Název antigenu Endothelium
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon EN4
Hostitel Mouse
Isotyp IgG1
Průtoková cytometrie Yes
Čištění purified by Protein G chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr PBS, 0,02% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství