Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-Endothelial Monocyte Activating Polypeptide II Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6A542]

Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: Immunohistology: 1:10; Flow Cytometry: 1:10; Western Blot: 1:10

Type: Primary
Antigen: Endothelial Monocyte Activating Polypeptide II
Clonality: monoclonal
Clone: 6A542
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Rat



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG USBIE3015-04
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Název antigenu Endothelial Monocyte Activating Polypeptide II
Reaktivita Rat, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 6A542
Hostitel Mouse
Isotyp IgG2b
Western blot Yes
ELISA Yes
Průtoková cytometrie Yes
Koncentrace ~0,1 mg/ml
Čištění purified by Protein G chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr PBS, 0,02% sodium azide, 0,1% BSA.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství