Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-PRKD2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated

Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:5000; Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 10 μg/ml

Type: Primary
Antigen: PRKD2 (protein kinase D2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG USBIP9103-73Q
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu PRKD2
Název antigenu Protein kinase D2
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Epitop C-terminal
Koncentrace ~1 mg/ml
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr PBS(without Mg2+, Ca2+), pH 7,4, 150mM sodium chloride, 0,02% sodium azide, 50% glycerol.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství