Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-PRKD2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 20000]

Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 10 μg/ml

Type: Primary
Antigen: PRKD2 (protein kinase D2)
Clonality: monoclonal
Clone: 20000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG USBIP9103-73U
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu PRKD2
Název antigenu Protein kinase D2
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 20000
Hostitel Mouse
Isotyp IgG2b kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Počet aminokyselin 1 to 110
Koncentrace ~0,5 mg/ml
Čištění purified by Protein A chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr PBS, pH 7,2.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství