Chcete se opět přihlásit?
Anti-Protein Kinase R Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: Immunoblot: 0.5-2.0 μg/ml
Type: Primary
Antigen: Protein Kinase R
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG USBIP9103-74H
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu PKR
Název antigenu Protein Kinase R
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Modifikace phospho-Thr446
Koncentrace ~1 mg/ml
Čištění purified by Protein A chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr 0,1M Tris-glycine, pH 7,4, 0,15M sodium chloride, 0,05% sodium azide before the addition of glycerol to 30%.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství