Chcete se opět přihlásit?
Anti-SRC Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:2000
Type: Primary
Antigen: SRC (v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Chicken, Human, Mouse
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µl 100 µl USBIS6504-45V
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SRC
Název antigenu v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog
Reaktivita Chicken, Mouse, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Modifikace phospho-Tyr418
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr PBS(without Mg 2+ and Ca2+), pH 7,3, 1mg/ml BSA (IgG, protease-free), 0,05% sodium azide, 50% glycerol.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství