Chcete se opět přihlásit?
Anti-SRC Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6D775]
Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry; Western Blot: 1:2000
Type: Primary
Antigen: SRC (v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D775
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Monkey, Mouse
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µl 100 µl USBIS6505-02H
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SRC
Název antigenu v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog
Reaktivita Mouse, Monkey, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 6D775
Hostitel Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
Imunoprecipitace Yes
Počet aminokyselin 477 to 947
Koncentrace 1 mg/ml
Čištění purified
Forma liquid
Skladovací pufr PBS containing 1mg/ml BSA and 0,05% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT