Chcete se opět přihlásit?
Anti-SRF Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 9H277]
Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 0.5 μg/ml; Immunochemistry: 1:500
Type: Primary
Antigen: SRF (serum response factor (c-fos serum response element-binding transcription factor))
Clonality: Monoclonal
Clone: 9H277
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG USBIS6560-02
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SRF
Název antigenu Serum Response Factor
Reaktivita Human, Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 9H277
Hostitel Mouse
Isotyp IgG1 kappa
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Počet aminokyselin 406 to 508
Čištění purified by Protein G chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr 0,1M Tris-glycine, pH 7,4, 150mM sodium chloride, 0,05% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství