Chcete se opět přihlásit?
Anti-ST7 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Immunochemistry: 5 μg/ml
Type: Primary
Antigen: ST7 (suppression of tumorigenicity 7)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG USBIS6606-57A
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Antigen symbol ST7
Název antigenu Suppression Of Tumorigenicity 7
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Host Rabbit
ELISA Yes
Počet aminokyselin 846 to 859
Koncentrace ~1 mg/ml
Čištění purified by Protein G chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr PBS, 0,1% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství