Chcete se opět přihlásit?
Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody HRP (Horseradish Peroxidase) [clone: 5K159]
Dodavatel: US Biological
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K159
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity:
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
1 ml 1 ml USBIS6609-95F
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu S
Název antigenu S tag
Spojení HRP (Horseradish Peroxidase)
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Tag
Klon 5K159
Hostitel Mouse
Isotyp IgG2a kappa
ELISA Yes
Purification purified
Forma liquid
Skladovací pufr 50% glycerol/ 50% PBS, pH 7,4
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství