Chcete se opět přihlásit?
Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody FITC (Fluorescein) [clone: 5K160]
Dodavatel: US Biological
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K160
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity:
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
500 µg 500 µG USBIS6609-95L
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Antigen symbol S
Název antigenu S tag
Spojení FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Tag
Clone 5K160
Host Mouse
Isotype IgG2b kappa
ELISA Yes
Průtoková cytometrie Yes
Koncentrace ~0,5 mg/ml
Čištění purified
Forma liquid
Skladovací pufr PBS, 0,1% sodium azide
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Testované aplikace Fluoresence ELISA
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství