Chcete se opět přihlásit?
Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody PE (Phycoerythrin) [clone: 5K160]
Dodavatel: US Biological
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K160
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity:
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG USBIS6609-95N
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu S
Název antigenu S tag
Spojení PE (Phycoerythrin)
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Tag
Klon 5K160
Hostitel Mouse
Isotyp IgG2b kappa
ELISA Yes
Průtoková cytometrie Yes
Koncentrace ~0,1 mg/ml
Čištění purified
Forma liquid
Skladovací pufr PBS, 0,1% sodium azide and a stabilizing agent.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Testované aplikace Fluoresence ELISA
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství