Chcete se opět přihlásit?
Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 10F400]
Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:5-1:10;
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10F400
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG USBIS6609-95Q
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu S
Název antigenu S tag
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Tag
Klon 10F400
Hostitel Mouse
Isotyp IgG1
ELISA Yes
Průtoková cytometrie Yes
Koncentrace ~0,5 mg/ml
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr borate buffered saline, pH 8.0
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství