Chcete se opět přihlásit?
Anti-S Tag Goat polyclonal antibody unconjugated
Dodavatel: US Biological
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
500 µg 500 µG USBIS6609-96
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Antigen symbol S
Název antigenu S tag
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Tag
Host Goat
ELISA Yes
Průtoková cytometrie Yes
Koncentrace ~0,5 mg/ml
Čištění purified by affinity chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr 100mM borate buffered saline, pH 8.0. No oramine- containing buffer salts .
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství