Chcete se opět přihlásit?
Anti-S Tag Goat polyclonal antibody PE (Phycoerythrin)
Dodavatel: US Biological
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG USBIS6609-96B
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu S
Název antigenu S tag
Spojení PE (Phycoerythrin)
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Tag
Hostitel Goat
ELISA Yes
Průtoková cytometrie Yes
Koncentrace ~0,1 mg/ml
Čištění purified by affinity chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr PBS, 0,1% sodium azide and a stabilizing agent.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Testované aplikace Fluoresence ELISA
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství