Chcete se opět přihlásit?
Anti-FUT4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 13A269]
Dodavatel: US Biological
Type: Primary
Antigen: FUT4 (fucosyltransferase 4 (alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific))
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A269
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human, Mouse
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
25 µg 25 µG USBIS6609-99
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu FUT4
Název antigenu Fucosyltransferase 4
Reaktivita Human, Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 13A269
Hostitel Mouse
Isotyp IgM
Western blot Yes
Imunoprecipitace Yes
Průtoková cytometrie Yes
Koncentrace ~0,5 mg/ml
Čištění affinity-purified
Forma liquid
Skladovací pufr PBS, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství