Chcete se opět přihlásit?
Anti-Stage Specific Embryonic Antigen 4 Mouse monoclonal antibody FITC (Fluorescein) [clone: 11E346]
Dodavatel: US Biological
Type: Primary
Antigen: Stage Specific Embryonic Antigen 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 11E346
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 Kappa
Reactivity: Chicken, Dog, Human, Monkey, Mouse, Rabbit
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
25 Tests 25 Tests USBIS6610-10G
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SSEA-4
Název antigenu Stage Specific Embryonic Antigen 4
Reaktivita Rabbit, Mouse, Dog, Monkey, Human, Chicken
Spojení FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Clone 11E346
Host Mouse
Isotype IgG3 kappa
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Průtoková cytometrie Yes
Čištění purified by Protein G chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr 10mM Tris, 150mM sodium chloride, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství