Chcete se opět přihlásit?
Anti-SSEA-4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 13A271]
Dodavatel: US Biological
Type: Primary
Antigen: SSEA-4
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A271
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 Kappa
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
25 µg 25 µG USBIS6610-10J
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SSEA-4
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 13A271
Hostitel Mouse
Isotyp IgG3 kappa
Western Blot Yes
Imunoprecipitace Yes
Průtoková cytometrie Yes
Koncentrace ~0,5 mg/ml
Čištění purified by Protein G chromatography
Forma liquid
Storage Buffer PBS, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Storage temperature Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství