Chcete se opět přihlásit?
Anti-Stage Specific Embryonic Antigen 4 Mouse monoclonal antibody PE (Phycoerythrin) [clone: 8H218]
Dodavatel: US Biological
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Stage Specific Embryonic Antigen 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 8H218
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human, Mouse
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 Tests 100 Tests USBIS6610-11P
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SSEA-4
Název antigenu Stage Specific Embryonic Antigen 4
Reaktivita Human, Mouse
Spojení PE (Phycoerythrin)
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 8H218
Hostitel Mouse
Isotyp IgG3
Průtoková cytometrie Yes
Čištění purified by Protein A chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr saline, 0,5% BSA, 0,1% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství