Chcete se opět přihlásit?
Anti-SRT Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 0. 05-0.2μg/ml; Western Blot: 0.1-1.0 μg/ml
Type: Tag
Antigen: SRT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
40 µg 40 µG USBIS7049-85
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SRT
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Tag
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Koncentrace ~1 mg/ml
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Sekvence TFIGAIATDT
Forma liquid
Skladovací pufr PBS, pH 7,4, 0,02% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství