Chcete se opět přihlásit?
Anti-STEAP1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 0.1-1.0 μg/ml; Western Blot: 0.5-2.0 μg/ml
Type: Primary
Antigen: STEAP1 (six transmembrane epithelial antigen of the prostate 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG USBIS7500
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu STEAP1
Název antigenu Six transmembrane epithelial antigen of the prostate 1
Reaktivita Rat, Mouse, Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Koncentrace ~0,5 mg/ml
Molekulární hmotnost 40 kDa
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr PBSwith 0,02% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství