Chcete se opět přihlásit?
Anti-STEAP4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8H178]
Dodavatel: US Biological
Type: Primary
Antigen: STEAP4 (STEAP family member 4)
Clonality: Monoclonal
Clone: 8H178
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG USBIS7500-02
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu STEAP4
Název antigenu STEAP family member 4
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 8H178
Hostitel Mouse
Isotyp IgG2b
Průtoková cytometrie Yes
Počet aminokyselin 1 to 459
Koncentrace ~0,5 mg/ml (after reconstitution)
Čištění purified by Protein G chromatography
Forma lyophilized powder
Skladovací pufr PBS, 5% trehalose.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství