Chcete se opět přihlásit?
Anti-STEAP1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: J2D2]
Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 10 μg/ml
Type: Primary
Antigen: STEAP1 (six transmembrane epithelial antigen of the prostate 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: J2D2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG USBIS7500-04D
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu STEAP1
Název antigenu Six transmembrane epithelial antigen of the prostate 1
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon J2D2
Hostitel Mouse
Isotyp IgG2b kappa
Western Blot Yes
ELISA Yes
Počet aminokyselin 1 to 70
Čištění purified
Forma liquid
Storage Buffer PBS, pH 7,4, 0,1% sodium azide.
Storage temperature Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství