Chcete se opět přihlásit?
Anti-STEAP2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1 μg/ml; Immunochemistry: 10 μg/ml
Type: Primary
Antigen: STEAP2 (STEAP family member 2, metalloreductase)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG USBIS7500-15
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu STEAP2
Název antigenu STEAP family member 2, metalloreductase
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
Epitop C-terminal
Koncentrace ~1 mg/ml
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Forma liquid
Storage Buffer PBS, 0,02% sodium azide.
Storage temperature Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství