Chcete se opět přihlásit?
Anti-Transforming Growth Factor, beta Binding Protein 2, latent Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 9G2]
Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000 -1:2000; Western Blot: 1:200 -1:500; Immunoprecipitation: 1:100 -1:200; Immunochemistry: 1:50 -1:100
Type: Primary
Antigen: Transforming Growth Factor, beta Binding Protein 2, latent
Clonality: monoclonal
Clone: 9G2
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
200 µl 200 µl USBIT8252-01
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Název antigenu Transforming Growth Factor, beta Binding Protein 2, latent
Reaktivita Bovine
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 9G2
Hostitel Mouse
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunoprecipitace Yes
Epitop N-terminal
Formát ascites
Forma lyophilized powder
Skladovací pufr 0,01% thimerosal.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství