Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-Transforming Growth Factor beta Induced Rabbit polyclonal antibody unconjugated

Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:50; Immunofluorescence: 1:100

Type: Primary
Antigen: Transforming Growth Factor beta Induced
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µl 100 µl USBIT8252-91
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Název antigenu Transforming Growth Factor beta Induced
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Imunoprecipitace Yes
Imunofluorescence Yes
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr 10mMsodium HEPES, pH 7,5, 150mM sodium chloride, 0,1mg/ml BSA, 50% glycerol.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství