Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-TGFBI Goat polyclonal antibody unconjugated

Dodavatel: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:32000; Western Blot: 0.2-0.5 μg/ml; Immunochemistry: 3. 75 μg/ml

Type: Primary
Antigen: TGFBI (transforming growth factor, beta-induced, 68kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG USBIT8252-91A
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu TGFBI
Název antigenu transforming growth factor, beta-induced, 68kDa
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Epitop internal
Koncentrace ~0,5 mg/ml
Čištění purified by immunoaffinity chromatography
Forma liquid
Skladovací pufr Tris-buffered saline, pH 7,3, 0,5% BSA, 0,02% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství